Carbazato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
166141000
166145000
166140025
ACRO166141000EA
59.2
EUR
ACRO166141000
ACRO166145000
ACRO166140025
Carbazato de metilo 97%
Carbazato de metilo
Formula:
C₂H₆N₂O₂ Pto. Ebullición: 108 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 68…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007594 Núm. CAS: 6294-89-9 EINECS: 228-560-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to pink Crystalline powder or crystals or platelets |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 73 °C |
GC | ≥96.0 % |