Carbazato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl hydrazinecarboxylate, Methyl hydrazinocarboxylate
A14548.0E A14548.22
A14548.0EEA 709 EUR
A14548.0E A14548.22
Carbazato de metilo ≥98%
Carbazato de metilo
Purity: 98% CAS No.: 6294-89-9 Molecular Formula: C2H6N2O2 Formula Weight: 90.08 Odour: Weak Melting Point: 70-73° Beilstein Reference: 1679395 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007594
Formula: C₂H₆N₂O₂
MW: 90,08 g/mol
Pto. de fusión: 70…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007594
Núm. CAS: 6294-89-9
EINECS: 228-560-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III