Acetato de formamidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119711000 119715000
ACRO119711000EA 59.3 EUR
ACRO119711000 ACRO119715000
Acetato de formamidina 99%
Acetato de formamidina
Formula: C₃H₈N₂O₂
MW: 104.11 g/mol
Pto. de fusión: 157…161 °C
Densidad: 1.124 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012866
Núm. CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure