Acetato de formamidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11158.22
A11158.36
A11158.22EA
58.2
EUR
A11158.22
A11158.36
Acetato de formamidina ≥99%
Acetato de formamidina
Purity: 99%
CAS No.: 3473-63-0
Molecular Formula: C3H8N2O2
Formula Weight: 104.11
pH: 8
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 3563488
MDL No.: MFCD00012866
Formula:
C₃H₈N₂O₂ MW: 104.11 g/mol Pto. de fusión: ∼ 158 °C (desc.) Densidad: 1.124 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012866 Núm. CAS: 3473-63-0 EINECS: 222-442-5 |