Acetato de formamidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14653.0100 8.14653.0500
8.14653.0100EA 119 EUR
8.14653.0100 8.14653.0500
Acetato de formamidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Acetato de formamidina
Formula: C₃H₈N₂O₂
MW: 104,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012866
Núm. CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 832 g/l (20 °C)
Melting Point 156 - 160 °C
Molar Mass 104.11 g/mol
pH 8 (400 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 565 °C