Tioacetato de S-etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10680.06
A10680.14
A10680.06EA
27.6
EUR
A10680.06
A10680.14
Tioacetato de S-etilo ≥98%
Tioacetato de S-etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 625-60-5
Molecular Formula: C4H8OS
Formula Weight: 104.18
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Stench
Boiling Point: 116-117°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 1737643
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00015178
Formula:
C₄H₈OS Pto. Ebullición: 116…117 °C Densidad: 0,980 Pto. de inflamación: 20 °C (68 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015178 Núm. CAS: 625-60-5 EINECS: 210-904-9 ADR: 3,II |