Tioacetato de S-metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A12400.06 A12400.14 A12400.22
A12400.06EA 55.1 EUR
A12400.06 A12400.14 A12400.22
Tioacetato de S-metilo ≥98%
S-Methyl thioacetate
Purity: 98+% CAS No.: 1534-08-3 Molecular Formula: C3H6OS Formula Weight: 91.14 Flash Point: 12°(54°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 97-99° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00014989
Formula: C₃H₆OS
MW: 90,15 g/mol
Pto. Ebullición: 97…99 °C
Densidad: 1,024
Pto. de inflamación: 12 °C (54 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014989
Núm. CAS: 1534-08-3
EINECS: 216-252-1
ADR: 3,II