Tioacetato de potasio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
221300250 221301000 221305000
ACRO221300250EA 98.7 EUR
ACRO221300250 ACRO221301000 ACRO221305000
Tioacetato de potasio 98%
Tioacetato de potasio
Formula: C₂H₃KOS
Pto. de fusión: 173…176 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00137704
Núm. CAS: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Solubility (10 % in water) Clear
pH ≤11 (10 % in water)