Tioacetato de potasio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium ethanethioate
L05405.14
L05405.22
L05405.14EA
65.4
EUR
L05405.14
L05405.22
Tioacetato de potasio ≥98%
Tioacetato de potasio
Purity: 98%
CAS No.: 10387-40-3
Molecular Formula: C2H3KOS
Formula Weight: 114.21
Odour: Stench
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 3595448
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00083065
Formula:
C₂H₃KOS MW: 114,21 g/mol Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00137704 Núm. CAS: 10387-40-3 EINECS: 233-848-7 ADR: 9,III |