Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propionico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
147970010 147975000 147970050
ACRO147970010EA 132 EUR
ACRO147970010 ACRO147975000 ACRO147970050
Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propionico 98%
Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propionico
Formula: C₅H₁₀O₄
Pto. de fusión: 185…190 °C
Pto. de inflamación: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004199
Núm. CAS: 4767-03-7
EINECS: 225-306-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %