Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propionico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
L14014.36
L14014.22
L14014.36EA
76.1
EUR
L14014.36
L14014.22
Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propionico ≥98%
Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propionico
Purity: 98+%
CAS No.: 4767-03-7
Molecular Formula: C5H10O4
Formula Weight: 134.13
Melting Point: 187-191°
Beilstein Reference: 1756385
Merck Reference: 14,3253
MDL No.: MFCD00004199
Formula:
C₅H₁₀O₄ MW: 134,13 g/mol Pto. de fusión: 187…191 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004199 Núm. CAS: 4767-03-7 EINECS: 225-306-3 Índice Merck: 14,3253 |