Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propionico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14996.0250 8.14996.1000
8.14996.0250EA 79.3 EUR
8.14996.0250 8.14996.1000
Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propionico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propionico
Formula: C₅H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004199
Núm. CAS: 4767-03-7
EINECS: 225-306-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 188 - 191 °C
Molar Mass 134.13 g/mol
Flash Point 150 °C
pH 2.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C