Carbazato de bencilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13005.06
A13005.14
A13005.22
A13005.06EA
59.7
EUR
A13005.06
A13005.14
A13005.22
Carbazato de bencilo ≥98%
Carbazato de bencilo
Purity: 98+%
CAS No.: 5331-43-1
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 1952982
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Pto. de fusión: 66…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041890 Núm. CAS: 5331-43-1 EINECS: 226-230-3 |