Ácido 3-(4-fluorobenzoil)propionico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13755.06
A13755.14
A13755.06EA
29.7
EUR
A13755.06
A13755.14
Ácido 3-(4-fluorobenzoil)propionico ≥97%
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 366-77-8
Molecular Formula: C10H9FO3
Formula Weight: 196.18
Odour: Odourless
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 958145
MDL No.: MFCD00002793
Formula:
C₁₀H₉FO₃ MW: 196,18 g/mol Pto. de fusión: 99…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002793 Núm. CAS: 366-77-8 EINECS: 206-679-1 |