Ácido de 4-guanidinobenzoico clorhidrato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(4-Carboxyphenyl)guanidine hydrochloride
G0238-25G G0238-5G
TCIAG0238-25GEA 87 EUR
TCIAG0238-25G TCIAG0238-5G
Ácido de 4-guanidinobenzoico clorhidrato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido de 4-guanidinobenzoico clorhidrato
Formula: C₈H₁₀ClN₃O₂
MW: 215.64 g/mol
Número MDL: MFCD00040587
Núm. CAS: 42823-46-1
EINECS: 255-956-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab2c713c1b0d55a90feb2a01e8d65508266698db&vid=ab2c713c1b0d55a90feb2a01e8d65508266698db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %