Metildimetoxivinilsilano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14035.22
L14035.14
AB173857.0100
L14035.22EA
231
EUR
L14035.22
L14035.14
ABCRAB173857.0100
Metildimetoxivinilsilano ≥97%
Metildimetoxivinilsilano
Purity: 97%
CAS No.: 16753-62-1
Molecular Formula: C5H12O2Si
Formula Weight: 132.23
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.3950
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 3043765
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00129170
Formula:
C₅H₁₂O₂Si Pto. Ebullición: 102…104 °C Densidad: 0,889 Pto. de inflamación: 5 °C (41 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00129170 Núm. CAS: 16753-62-1 EINECS: 240-816-6 ADR: 3,II |