N,N,N',N'-Tetrametil-4,4'-metilendianilina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
126740050 126741000 126745000
ACRO126740050EA 34.8 EUR
ACRO126740050 ACRO126741000 ACRO126745000
N,N,N',N'-Tetrametil-4,4'-metilendianilina 98%
N,N,N',N'-Tetrametil-4,4'-metilendianilina
Formula: C₁₇H₂₂N₂
MW: 254,38 g/mol
Pto. de fusión: 86…90 °C
Pto. de inflamación: 178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008317
Núm. CAS: 101-61-1
EINECS: 202-959-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to grey to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %