N,N,N',N'-Tetrametil-4,4'-metilendianilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
A18466.18
A18466.30
A18466.09
A18466.18EA
51.9
EUR
A18466.18
A18466.30
A18466.09
N,N,N',N'-Tetrametil-4,4'-metilendianilina ≥98%
N,N,N',N'-Tetrametil-4,4'-metilendianilina
Purity: 98+%
CAS No.: 101-61-1
Molecular Formula: C17H22N2
Formula Weight: 254.38
Flash Point: 178°(352°F)
Melting Point: 85-88°
Boiling Point: 155-157°/0.1mm
Beilstein Reference: 479956
Merck Reference: 14,6176
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008317
Formula:
C₁₇H₂₂N₂ MW: 254.38 g/mol Pto. Ebullición: 155…157 °C (0.1 mmHg) Pto. de fusión: 85…88 °C Pto. de inflamación: 178 °C (352 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008317 Núm. CAS: 101-61-1 EINECS: 202-959-2 ADR: 9 III |