Ciclopentilmetil éter ≥99.9%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H27349.AP
H27349.AU
H27349.0F
H27349.50
H27349.APEA
70.4
EUR
H27349.AP
H27349.AU
H27349.0F
H27349.50
Ciclopentilmetil éter ≥99.9%
Ciclopentilmetil éter
Purity: 99.9+%
CAS No.: 5614-37-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: -1°(-30°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -140°
Boiling Point: 106°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD08276401
Formula:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Pto. Ebullición: 106 °C Pto. de fusión: –140 °C Densidad: 0,86 Pto. de inflamación: –1 °C (–30 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08276401 Núm. CAS: 5614-37-9 UN: 3271 ADR: 3,II |