Ciclopentilmetil éter ≥99.5% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
M1698-100ML M1698-500ML
TCIAM1698-100MLEA 17 EUR
TCIAM1698-100ML TCIAM1698-500ML
Ciclopentilmetil éter ≥99.5% (por GC) estabilizado
Ciclopentilmetil éter
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de fusión: -134°C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -1°C (copa cerrada)
Número MDL: MFCD08276401
Núm. CAS: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7ebc52e88bcb888e42d16fa603751eef38c4e1d&vid=b7ebc52e88bcb888e42d16fa603751eef38c4e1d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %