Hidrogenofosfato de bis(2-etilhexilo) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid
402470010 402470050
ACRO402470010EA 264 EUR
ACRO402470010 ACRO402470050
Hidrogenofosfato de bis(2-etilhexilo) 95%
Hidrogenofosfato de bis(2-etilhexilo)
Formula: C₁₆H₃₅O₄P
MW: 322.43 g/mol
Pto. Ebullición: 48 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0.97 g/cm³
Pto. de inflamación: 137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009492
Núm. CAS: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
UN: 1902
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %