Hidrogenofosfato de bis(2-etilhexilo) ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
17723.22
17723.36
17723.A3
17723.22EA
41.2
EUR
17723.22
17723.36
17723.A3
Hidrogenofosfato de bis(2-etilhexilo) ≥95%
Hidrogenofosfato de bis(2-etilhexilo)
Purity: 95%
CAS No.: 298-07-7
Molecular Formula: C16H35O4P
Formula Weight: 322.43
Flash Point: 171°(340°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.965
Refractive Index: 1.4420
Appearance: Colourless
pH: 2-3
Melting Point: -50°
Boiling Point: 48°/12mm
UN No.: 1902
MDL No.: MFCD00009492
Extraction of metals
Formula:
C₁₆H₃₅O₄P Pto. Ebullición: 48 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: –50 °C Densidad: 0,965 Pto. de inflamación: 171 °C (340 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009492 Núm. CAS: 298-07-7 EINECS: 206-056-4 UN: 1902 ADR: 8,III |