Cloruro de sulfurilo 1.0 M dichloromethane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de sulfurilo
378151000 378158000
378151000.EA 69.5 EUR
378151000. 378158000.
Cloruro de sulfurilo 1.0 M dichloromethane, AcroSeal®
Cloruro de sulfurilo
Formula: Cl₂O₂S
MW: 134.97 g/mol
Pto. Ebullición: 69.1
Pto. de fusión: -54
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011451
Núm. CAS: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 2922
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,09153
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M