Titanio (IV) cloruro 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetracloruro de titanio
377741000 377748000
377741000.EA 118 EUR
377741000. 377748000.
Titanio (IV) cloruro 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Titanio (IV) cloruro
Formula: Cl₄Ti
MW: 189.69 g/mol
Pto. Ebullición: 136
Pto. de fusión: 136.2
Densidad: 1.72
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011267
Núm. CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 2922
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,09555
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to dark brown Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M