9-Aminoacridina clorhidrato monohidrato ≥97.0% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
9-Aminoacridine hydrochloride hydrate, Acridin-9-amine hydrochloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01112.0025
8.01112.0100
8.01112.0002
8.01112.0025EA
124
EUR
8.01112.0025
8.01112.0100
8.01112.0002
9-Aminoacridina clorhidrato monohidrato ≥97.0% para síntesis, Sigma-Aldrich®
9-Aminoacridina clorhidrato monohidrato
Formula:
C₁₃H₁₁ClN₂·1H₂O MW: 248,71 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150071 Núm. CAS: 52417-22-8 EINECS: 205-145-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
CAS | 52417-22-8 |
Hill Formula | C₁₃H₁₁ClN₂ * H₂O |
Chemical formula | C₁₃H₁₀N₂ *HCl* H₂O |
Molar Mass | 248.71 g/mol |
Melting Point | 240 - 244 °C |
Solubility | 3.3 g/l |
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance) | ≥ 97,0 %(m) |
Loss on drying | 6,0 - 8,0 %(m) |
Identity (IR) | conforms |