9-Acridona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 9,10-Dihydro-9-oxoacridin, 9(10H)-Acridanone, Acridone, 9(10H)-Acridone, Acridin-9(10H)-one, 9-Acridone
400250100 400250250
ACRO400250100EA 144 EUR
ACRO400250100 ACRO400250250
9-Acridona 99%
9-Acridona
Formula: C₁₃H₉NO
MW: 195.22 g/mol
Pto. de fusión: 360…362 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005019
Núm. CAS: 578-95-0
EINECS: 209-434-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %