9-Acridona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15222.06
A15222.14
A15222.06EA
65.6
EUR
A15222.06
A15222.14
9-Acridona ≥99%
9-Acridona
Purity: 99%
CAS No.: 578-95-0
Molecular Formula: C13H9NO
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 360-362°
Beilstein Reference: 7104
Formula:
C₁₃H₉NO Pto. de fusión: 360…362 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005019 Núm. CAS: 578-95-0 EINECS: 209-434-7 |