Acridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L01657.06 L01657.14
L01657.06EA 43.3 EUR
L01657.06 L01657.14
Acridina ≥97%
Acridina
Purity: 98+% CAS No.: 260-94-6 Molecular Formula: C13H9N Formula Weight: 179.22 Melting Point: 107-111° Boiling Point: 346° Merck Reference: 14,122 UN No.: 2713 MDL No.: MFCD00005025
Formula: C₁₃H₉N
MW: 179.22 g/mol
Pto. Ebullición: 346 °C
Pto. de fusión: 107…111 °C
Densidad: 1.005
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005025
Núm. CAS: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
UN: 2713
ADR: 6.1 III