1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azaciclooctadecano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H51065.MD
H51065.03
H51065.06
H51065.MDEA
105
EUR
H51065.MD
H51065.03
H51065.06
1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azaciclooctadecano 95%
1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azaciclooctadecano
Purity: 95%
CAS No.: 33941-15-0
Molecular Formula: C12H25NO5
Formula Weight: 263.33
Melting Point: 46-49°
Beilstein Reference: 1074079
Formula:
C₁₂H₂₅NO₅ Pto. de fusión: 46…49 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075466 Núm. CAS: 33941-15-0 EINECS: 251-751-8 |