1,4,7,10-Tetraoxa-13-azaciclopentadecano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H51064.MD
H51064.03
H51064.06
H51064.MDEA
82.5
EUR
H51064.MD
H51064.03
H51064.06
1,4,7,10-Tetraoxa-13-azaciclopentadecano ≥97%
1,4,7,10-Tetraoxa-13-azaciclopentadecano
Purity: 97%
CAS No.: 66943-05-3
Molecular Formula: C10H21NO4
Formula Weight: 219.28
Beilstein Reference: 971959
MDL No.: MFCD00075465
Formula:
C₁₀H₂₁NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075465 Núm. CAS: 66943-05-3 EINECS: 266-523-3 |