Benzo-18-corona-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxaciclooctadecano) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
243980010 243980050
ACRO243980010EA 48.6 EUR
ACRO243980010 ACRO243980050
Benzo-18-corona-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxaciclooctadecano) 97%
Benzo-18-corona-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxaciclooctadecano)
Formula: C₁₆H₂₄O₆
Pto. de fusión: 40…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062741
Núm. CAS: 14098-24-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥96.0 %