Benzo-18-corona-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxaciclooctadecano) ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A16223.03 A16223.06 A16223.14
A16223.03EA 53.7 EUR
A16223.03 A16223.06 A16223.14
Benzo-18-corona-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxaciclooctadecano) ≥97%
Benzo-18-corona-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxaciclooctadecano)
Purity: 97% CAS No.: 14098-24-9 Molecular Formula: C16H24O6 Formula Weight: 312.37 Melting Point: 43-45° Beilstein Reference: 1626123
Formula: C₁₆H₂₄O₆
Pto. de fusión: 43…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062741
Núm. CAS: 14098-24-9