1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazaciclooctadecano (Kryptofix® 22) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
275825000 275820025
ACRO275825000EA 79 EUR
ACRO275825000 ACRO275820025
1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazaciclooctadecano (Kryptofix® 22) 98%
1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazaciclooctadecano (Kryptofix® 22)
Formula: C₁₂H₂₆N₂O₄
Pto. de fusión: 111…115 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005112
Núm. CAS: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %