1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazaciclooctadecano (Kryptofix® 22) 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H51063.MD
H51063.03
H51063.06
H51063.MDEA
63.3
EUR
H51063.MD
H51063.03
H51063.06
1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazaciclooctadecano (Kryptofix® 22) 96%
1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazaciclooctadecano (Kryptofix® 22)
Purity: 96%
CAS No.: 23978-55-4
Molecular Formula: C12H26N2O4
Formula Weight: 262.35
Beilstein Reference: 609764
MDL No.: MFCD00005112
Formula:
C₁₂H₂₆N₂O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005112 Núm. CAS: 23978-55-4 EINECS: 245-965-0 |