1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazaciclooctadecano (Kryptofix® 22) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10953.0001 8.10953.0005
8.10953.0001EA 64.3 EUR
8.10953.0001 8.10953.0005
1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazaciclooctadecano (Kryptofix® 22) para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazaciclooctadecano (Kryptofix® 22)
Formula: C₁₂H₂₆N₂O₄
MW: 262.35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005112
Núm. CAS: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 112 - 115 °C
Molar Mass 262.35 g/mol