Dibenzo-18-corona-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano, estaño (II) ionoforo I) 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
169800100 169800500
ACRO169800100EA 60.7 EUR
ACRO169800100 ACRO169800500
Dibenzo-18-corona-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano, estaño (II) ionoforo I) 98+%
Dibenzo-18-corona-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano, estaño (II) ionoforo I)
Formula: C₂₀H₂₄O₆
Pto. Ebullición: 380…384 °C (679 mmHg)
Pto. de fusión: 160…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005098
Núm. CAS: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure