Dibenzo-18-corona-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano, estaño (II) ionoforo I) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13133.06
A13133.14
A13133.22
A13133.06EA
36.4
EUR
A13133.06
A13133.14
A13133.22
Dibenzo-18-corona-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano, estaño (II) ionoforo I) ≥98%
Dibenzo-18-corona-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano, estaño (II) ionoforo I)
Purity: 98+%
CAS No.: 14187-32-7
Molecular Formula: C20H24O6
Formula Weight: 360.41
Melting Point: 160-164°
Boiling Point: 380-384°/679mm
Merck Reference: 14,2602
MDL No.: MFCD00005098
Formula:
C₂₀H₂₄O₆ Pto. Ebullición: 380…384 °C (679 mmHg) Pto. de fusión: 160…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005098 Núm. CAS: 14187-32-7 EINECS: 238-041-3 Índice Merck: 14,2602 |