Dibenzo-18-corona-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano, estaño (II) ionoforo I) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11731.0005 8.11731.0050
8.11731.0005EA 33.7 EUR
8.11731.0005 8.11731.0050
Dibenzo-18-corona-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano, estaño (II) ionoforo I) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dibenzo-18-corona-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano, estaño (II) ionoforo I)
Formula: C₂₀H₂₄O₆
Número MDL: MFCD00005098
Núm. CAS: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.007 g/l (25 °C)
Melting Point 158 - 161 °C
Molar Mass 360.41 g/mol