Dibenzo-24-corona-8 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxaciclotetracosano) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Dibenzo-24-crown-8
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.13755.0001 8.13755.0005
8.13755.0001EA 79.3 EUR
8.13755.0001 8.13755.0005
Dibenzo-24-corona-8 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxaciclotetracosano) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dibenzo-24-corona-8 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxaciclotetracosano)
Formula: C₂₄H₃₂O₈
MW: 448,51 g/mol
Número MDL: MFCD00005101
Núm. CAS: 14174-09-5
EINECS: 238-027-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 448.52 g/mol