Sulfato de 1,1-dimetilguanidinio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
408350500 408351000 408350100
ACRO408350500EA 199 EUR
ACRO408350500 ACRO408351000 ACRO408350100
Sulfato de 1,1-dimetilguanidinio 98%
Sulfato de 1,1-dimetilguanidinio
Formula: C₆H₂₀N₆O₄S
Pto. de fusión: 280 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013131
Núm. CAS: 598-65-2
EINECS: 209-946-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %