Columnas de HPLC, Chromolith® NH₂
Proveedor: Merck
1.52026.0001 1.52027.0001 1.52028.0001 1.52030.0001
1.52026.0001EA 572 EUR
1.52026.0001 1.52027.0001 1.52028.0001 1.52030.0001
Columnas de HPLC, Chromolith® NH₂
Columnas de cromatografía
Fabricado con varillas monolíticas muy porosas de sílice con una estructura de poros bimodal revolucionaria, alcanzándose por tanto altas eficacias de separación con contrapresiones bajas. Estas columnas tienen una vida útil larga dentro del intervalo de pH de 2,5 a 7,5, alta tolerancia de matriz y velocidad de análisis. Información técnica.
  • Tamaño de macroporo: 2 µm
  • Tamaño de mesoporo: 13 nm (130 Å)
  • Volumen de poro: 1 ml/g
  • Volumen total de poro: 3,2 ml/g
  • Área de la superficie: 300 m²/g
  • Modificación de la superficie: aminopropilo
El área principal de aplicación para fases amino es la separación de hidratos de carbono (mono y disacáridos como fructosa, glucosa, sacarosa, maltosa y lactosa), aniones y ácidos orgánicos. Estas columnas pueden usarse para cromatografía en fase normal, cromatografía en fase inversa y separaciones por intercambio aniónico débil.
Tamaño de macroporo: 2 µm.
Tamaño de mesoporo: 13 nm (130 Å).
Volumen de poro: 1 ml/g.
Volumen total de poro: 3,2 ml/g.