Lancetas de seguridad, BD Microtainer® QuikHeel™
Proveedor: BD Medical
368103 368102
BDAM368103EA 507 EUR
BDAM368103 BDAM368102
Lancetas de seguridad, BD Microtainer® QuikHeel™
Lancetas de sangre
Esta lanceta se utiliza para la extracción de sangre capilar de los talones de los bebés prematuros, recién nacidos y lactantes.
  • Hoja de acero extrafina con una profundidad y anchura de incisión definidas
  • Incisión quirúrgica fina y limpia con sólo pulsar un botón para un correcto flujo sanguíneo
  • La hoja oculta permanece encerrada en la carcasa y elimina cualquier posibilidad de lesión o reutilización
  • Empuñaduras cónicas para una mejor localización del lugar de punción
Envase: Envuelto individualmente en un embalaje estéril.