Monos, Tyvek® 400 Dual, modelo CHF5a
Proveedor: DuPont
TDCHF5SWH3X010 TDCHF5SWHLG010 TDCHF5SWHMD010 TDCHF5SWHSM010 TDCHF5SWHXL010 TDCHF5SWH2X010
113-9710EA 1350 EUR
113-9710 113-9707 113-9706 113-9705 113-9708 113-9709
Monos, Tyvek® 400 Dual, modelo CHF5a
Prendas desechables
La prenda Tyvek® 400 Dual combina Tyvek® en la parte delantera con un panel de SMS no tejido en la parte posterior. El frente Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras de hasta 1 micrón de tamaño.
  • El frente de Tyvek® es de revestimiento ultra bajo
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) - en el interior
  • Cremallera Tyvek® y solapa de la cremallera para una mayor protección
  • Capucha de 3 piezas y refuerzo para un ajuste óptimo
  • Cara, muñecas, tobillos y cintura elásticos (cosidos)
  • Costuras externas cosidas para una mayor protección contra la penetración desde el exterior al interior de la prenda
El panel posterior grande y transpirable, hecho de SMS no tejido, ofrece una menor protección contra partículas (de hasta 3 micras de tamaño) y salpicaduras ligeras a base de agua, pero altos niveles de confort.
El conjunto está diseñado para aplicaciones específicas que exigen comodidad al tiempo que ayuda a proporcionar protección contra la exposición frontal durante la cocción de ladrillos de cerámica, fundiciones y operaciones de fundición, pulverización de pintura o cualquier trabajo que involucre materiales compuestos, fabricación de vidrio y servicios públicos.
Peso: 41,5/60 g/m²
Certificaciones: Tipo 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2, Cat. III.; (EU) 2016/425
Envase: 100 por caja, embalado individualmente.