Monos, Tyvek® 500 Labo, modelo CHF7
Proveedor: DuPont
TYCHF7SWH2X002 TYCHF7SWHSM002 TYCHF7SWHMD002 TYCHF7SWHLG002 TYCHF7SWHXL002 TYCHF7SWH3X002
113-1551EA 373 EUR
113-1551 113-1547 113-1548 113-1549 113-1550 113-1552
Monos, Tyvek® 500 Labo, modelo CHF7
Prendas desechables
Estas prendas están hechas de Tyvek®, un tejido compuesto de polietileno de alta densidad hilado por flash, que proporciona un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras (hasta 1 micrón de tamaño).
  • Tejido de ultrabajo espesor
  • Cremallera Tyvek® y solapa de la cremallera para una mayor protección
  • Capucha de 3 piezas y refuerzo para un mejor ajuste
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos, así como cinturón elástico pegado
  • Cubiertas de zapatos adjuntas que consisten en material de ropa con suela recubierta de fricción para proporcionar una mayor resistencia al deslizamiento
  • Costuras internas cosidas para ayudar a reducir la contaminación desde el interior al exterior de la prenda
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) - en ambos lados
  • Robusto pero ligero (<250 g por prenda)
Las aplicaciones típicas incluyen la industria farmacéutica, laboratorios, cosméticos, óptica y electrónica.
Color: Blanco.
Peso: 41,5 g/m².
Certificaciones: Tipo 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Cat. III.; (EU) 2016/425
Envase: 25 por caja, embalado individualmente.