Capuchas para salas limpias, Tyvek® IsoClean®, IC 668B MS
Proveedor: DuPont
IC668BWH00CS IC668BWHMS
DUPOIC668BWH00CSEA 464 EUR
DUPOIC668BWH00CS 113-8645
Capuchas para salas limpias, Tyvek® IsoClean®, IC 668B MS
Prendas desechables
Esta capucha está hecha de Tyvek®, un polietileno de alta densidad hilado a presión. El tejido es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras (de hasta 1 micrón de tamaño) y tiene un revestimiento ultra bajo.
  • Apertura de cara completa
  • Costuras unidas: la costura bien cosida está cubierta con tela de la prenda para reforzar la protección de la costura y reducir el potencial de penetración de líquidos y partículas.
  • Limpio procesado y
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Tela Tyvek®
Sala limpia, clase 100/ISO 5; EU GMP (A/B)
Género Unisex
Aplicaciones de vestimenta Cleanroom
Water resistance 7 kPa
Resistencia a la tracción >30 N
Grosor 185 µm
Peso 45 g/m²