Equipos visuales de color, indicador universal de pH, líquido, Supelco®
Proveedor: Merck
1.09175.0100 1.09175.1000 1.09175.1000_T
1.09175.0100EA 84.2 EUR
1.09175.0100 1.09175.1000 1.09175.1000_T
Equipos visuales de color, indicador universal de pH, líquido, Supelco®
Kits para test medioambiente
Test rápidos, comparación visual de color.
  • Resultados en 1 minuto aproximadamente
  • Manipulación sencilla
  • Intervalos de medición orientados a la aplicación
  • Portátil
Titrimetric and colorimetric methods.
Esta gama incluye tanto ensayos volumétricos como colorimétricos. Gracias a su amplia gama de aplicaciones, el sistema de test rápido Aquamerck® es el método ideal para acuarios, piscifactorías, ecología acuática, análisis medioambientales y análisis de aguas de refrigeración y de calderas.
Información de suministro: cada kit de prueba contiene todos los reactivos necesarios, las cubetas de reacción, el gráfico o la rueda de comparación de colores, e instrucciones de uso detalladas.