Equipos visuales de color, indícador líquido de pH 9,0 - 13, Supelco®
Proveedor: Merck
1.09176.0100 1.09176.0100_T
1.09176.0100EA 53.6 EUR
1.09176.0100 1.09176.0100_T
Equipos visuales de color, indícador líquido de pH 9,0 - 13, Supelco®
Kits para test medioambiente
Test rápidos, comparación visual de color.
  • Resultados en 1 minuto aproximadamente
  • Manipulación sencilla
  • Intervalos de medición orientados a la aplicación
  • Portátil
Titrimetric and colorimetric methods.
Esta gama incluye tanto ensayos volumétricos como colorimétricos. Gracias a su amplia gama de aplicaciones, el sistema de test rápido Aquamerck® es el método ideal para acuarios, piscifactorías, ecología acuática, análisis medioambientales y análisis de aguas de refrigeración y de calderas.
Información de suministro: Each test kit contains all the necessary reagents, reaction cuvettes, colour comparison chart and extensive instructions for use.