Tiras reactivas, test arsénico, MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.17927.0001
1.17917.0001
1.17927.0001EA
174
EUR
1.17927.0001
1.17917.0001
Tiras reactivas, test arsénico, MQuant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
Las tiras reactivas MQuant® (MQ) pueden considerarse un laboratorio móvil en unos pocos milímetros cuadrados. Como método de detección, proporcionan al usuario resultados rápidos que permiten tomar decisiones 'in situ', ahorrando tiempo y costes de análisis de forma considerable. La tira está compuesta por una lámina de poliéster biodegradable con una zona de reacción impregnada con un bajo contenido de reactivo, lo cual facilita la eliminación, después de su uso.
- Fácil de manejar: sólo hay que sumergir, esperar y medir visualmente respecto a la escala de color
- Seguro: no es necesario utilizar reactivos auxiliares
- Los resultados inmediatos en 2 minutos permiten tomar decisiones de forma rápida
- Portátil: puede utilizarse dentro o fuera del laboratorio