Tiras reactivas, test nitratos, MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.10020.0001 1.10020.0002 1.10092.0021
1.10020.0001EA 47.8 EUR
1.10020.0001 1.10020.0002 1.10092.0021
Tiras reactivas, test nitratos, MQuant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
Las tiras reactivas MQuant® (MQ) pueden considerarse un laboratorio móvil en unos pocos milímetros cuadrados de tira de plástico. Como método de cribado, ofrecen al usuario una rápida vista general de la situación, lo que sirve de ayuda a la hora de elegir qué otro análisis es necesario (y quizás si lo es o no), así como ahorrar de forma significativa tiempo y recursos analíticos. La tira es una lámina de poliéster biodegradable, y el contenido bajo en reactivos en las zonas de reacción hace que la eliminación de residuos no suponga ningún problema.
  • Fácil de manejar: sólo hay que sumergir, esperar y medir visualmente respecto a la escala de color
  • Seguro: no es necesario utilizar reactivos auxiliares
  • Los resultados inmediatos en 2 minutos permiten tomar decisiones de forma rápida
  • Portátil: puede utilizarse dentro o fuera del laboratorio