Cápsulas y reactivos, hierro, para instrumentos Hach®
Proveedor: VWR Chemicals
85606.620EA 36.1 EUR
85606.620 85607.620 85607.680
Cápsulas y reactivos, hierro, para instrumentos Hach®
Kits para test medioambiente
VWR® powder pack reagents are designed to be used on laboratory and portable photometers with 16 mm cell capability. No calibration data is necessary. The pillows, individually sealed in aluminium foil packs, are unaffected by ambient conditions and contain pre-measured powder reagents for accuracy, convenience and great solubility.
  • Precisa
  • Rápidas y fáciles de utilizar, ya que se disuelven con más facilidad que las tabletas y tienen una caducidad larga
  • No es necesaria la calibración
  • Manejo idéntico al de los reactivos Hach® correspondientes